5-Fluorosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldéhyde
TCIAF0574-25GEA 204 EUR InStock
TCIAF0574-25G TCIAF0574-5G
5-Fluorosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Fluorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Point d'ébullition: 56°C
Numéro MDL: MFCD01090997
Numéro CAS: 347-54-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/36/28969136.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité