3,5-Bis(trifluorométhyl)thiophénol ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B2391-1G B2391-5G
TCIAB2391-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB2391-1G TCIAB2391-5G
3,5-Bis(trifluorométhyl)thiophénol ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Bis(trifluorométhyl)thiophénol
Formule: C₈H₄F₆S
MW: 246,18 g/mol
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00042273
Numéro CAS: 130783-02-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=304cf4cee122fb46abc9844abb37b2f153d1a963&vid=304cf4cee122fb46abc9844abb37b2f153d1a963&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité