Iodure de 1-méthyl-3-propylimidazolium ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-3-n-propylimidazolium iodide, 1-Methyl-3-propyl-1H-imidazol-3-ium iodide
M1440-25G M1440-5G
TCIAM1440-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAM1440-25G TCIAM1440-5G
Iodure de 1-méthyl-3-propylimidazolium ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Iodure de 1-méthyl-3-propylimidazolium
Formule: C₇H₁₃IN₂
MW: 252,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276385
Numéro CAS: 119171-18-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5417291501912a9413e09484110a8d75b885d886&vid=5417291501912a9413e09484110a8d75b885d886&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité