3-(2-Aminoéthyl)-5-méthoxyindole
Fournisseur: TCI
Attention
M0131-1G M0131-100MG M0131-5G
TCIAM0131-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAM0131-1G TCIAM0131-100MG TCIAM0131-5G
3-(2-Aminoéthyl)-5-méthoxyindole
3-(2-Aminoéthyl)-5-méthoxyindole
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Numéro MDL: MFCD00005662
Numéro CAS: 608-07-1
EINECS: 210-153-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4b13f4e6e1475dc8e9b93f7a2585be22d27271b&vid=e4b13f4e6e1475dc8e9b93f7a2585be22d27271b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité