4-Benzyloxyindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2811-1G B2811-5G
TCIAB2811-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAB2811-1G TCIAB2811-5G
4-Benzyloxyindole ≥98.0% (par GC)
4-Benzyloxyindole
Formule: C₁₅H₁₃NO
Numéro MDL: MFCD00047200
Numéro CAS: 20289-26-3
EINECS: 243-690-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5849d6730b0cbb1c59154cbfe74d4ce3e69b9c12&vid=5849d6730b0cbb1c59154cbfe74d4ce3e69b9c12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité