Hexafluorophosphate de 1-méthyl-3-octylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
M2063-25G M2063-5G
TCIAM2063-25GEA 244 EUR InStock
TCIAM2063-25G TCIAM2063-5G
Hexafluorophosphate de 1-méthyl-3-octylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Hexafluorophosphate de 1-méthyl-3-octylimidazolium
Formule: C₁₂H₂₃F₆N₂P
MW: 340,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD06798203
Numéro CAS: 304680-36-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=252827a1141f7b496b3a0241a56c77880ce10f2b&vid=6328124c2f57236f30b8885b786d6200363eb370&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité