Acide 2,2'-oxydiacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0545-25G D0545-500G
TCIAD0545-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD0545-25G TCIAD0545-500G
Acide 2,2'-oxydiacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,2'-oxydiacétique
Formule: C₄H₆O₅
Numéro MDL: MFCD00004309
Numéro CAS: 110-99-6
EINECS: 203-823-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06d7ef1cedd7782c4631df8573279fd4c3b00ff2&vid=06d7ef1cedd7782c4631df8573279fd4c3b00ff2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 145.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité