Butyrate d'isoamyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isopentyl butyrate, Isoamyl Butyrate
B0760-25ML B0760-500ML
TCIAB0760-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0760-25ML TCIAB0760-500ML
Butyrate d'isoamyle ≥98.0% (par GC)
Butyrate d'isoamyle
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00044888
Numéro CAS: 106-27-4
EINECS: 203-380-8
ONU: 2620
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05115
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38eed21c7420fb9f5c7aa25773d6f854a021cc58&vid=38eed21c7420fb9f5c7aa25773d6f854a021cc58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité