3-Méthoxyphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Hydroxy-3-methoxybenzene, m-Methoxyphenol
M0122-25ML M0122-500ML M0122-100ML
TCIAM0122-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAM0122-25ML TCIAM0122-500ML TCIAM0122-100ML
3-Méthoxyphénol ≥98.0% (par GC)
3-Méthoxyphénol
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 244°C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,131 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002267
Numéro CAS: 150-19-6
EINECS: 205-754-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0ef01b8db74e92696af81c8091dac93a0c86529&vid=d95f24e3d08c214cc54f9f3f59e8a794779c0cc9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité