Acide 3-fluoroanthranilique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-3-fluorobenzoic acid
F0570-1G F0570-5G
TCIAF0570-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAF0570-1G TCIAF0570-5G
Acide 3-fluoroanthranilique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-fluoroanthranilique
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD01569395
Numéro CAS: 825-22-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=171d503dcbfb1f9f97b5dc6c8b292ba9d03c4171&vid=171d503dcbfb1f9f97b5dc6c8b292ba9d03c4171&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité