Acide 3-amino-4-bromobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-4-bromobenzoic Acid
A2441-25G A2441-5G
TCIAA2441-25GEA 295 EUR InStock
TCIAA2441-25G TCIAA2441-5G
Acide 3-amino-4-bromobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Amino-4-bromobenzoic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00579106
Numéro CAS: 2840-29-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81028bdf0dc58f5f06a23ed604b0512001ad11dd&vid=81028bdf0dc58f5f06a23ed604b0512001ad11dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 226.0 to 230.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité