2-Bromo-5-chloroaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3182-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAB3182-5G TCIAB3182-25G TCIAB3182-1G
2-Bromo-5-chloroaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-5-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
Point d'ébullition: 128°C
Numéro MDL: MFCD00672942
Numéro CAS: 823-57-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/10/28934610.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité