Acide 3-nitroanthranilique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
N0879-25G N0879-5G
TCIAN0879-25GEA 404 EUR InStock
TCIAN0879-25G TCIAN0879-5G
Acide 3-nitroanthranilique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
3-Nitroanthranilic acid
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024261
Numéro CAS: 606-18-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e665e8f05166b804deebb9bd9d1ef12b8649523f&vid=e665e8f05166b804deebb9bd9d1ef12b8649523f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité