Erythrosine B ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Acide 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tétraiodoxanthène-9-yl)-benzoïque
TCIAT0124-25GEA 110 EUR InStock
TCIAT0124-25G
Erythrosine B ≥95.0% (par HPLC)
Erythrosine B
Formule: C₂₀H₈I₄O₅
MW: 835,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005044
Numéro CAS: 15905-32-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/51/28994451.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency
Sensitiveness to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité