Fluoromalonate de diéthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-diethyl 2-fluoropropanedioate
F0283-1G F0283-25G F0283-5G
TCIAF0283-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAF0283-1G TCIAF0283-25G TCIAF0283-5G
Fluoromalonate de diéthyle ≥95.0% (par GC)
Fluoromalonate de diéthyle
Formule: C₇H₁₁FO₄
MW: 178,16 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00009139
Numéro CAS: 685-88-1
EINECS: 211-684-7
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ffb2f2ad9011a30239e33d6788d58b4401a19b&vid=d0ffb2f2ad9011a30239e33d6788d58b4401a19b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité