Acide 4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1189-25G A1189-500G
TCIAA1189-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAA1189-25G TCIAA1189-500G
Acide 4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque
Formule: C₇H₆ClNO₄S
Numéro MDL: MFCD00012375
Numéro CAS: 1205-30-7
EINECS: 214-882-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f922364256e974358aa23dccd78d690bffd72ea&vid=7f922364256e974358aa23dccd78d690bffd72ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité