Chlorure de 2-chloroanilinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 2-Chloroaniline chlorhydrate
TCIAC0114-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC0114-25G
Chlorure de 2-chloroanilinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de 2-chloroanilinium
Formule: C₆H₇Cl₂N
Numéro MDL: MFCD00053282
Numéro CAS: 137-04-2
ONU: 2018
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/89/28937189.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité