Chlorure de 4-chloroanilinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Chloroaniline hydrochloride, Chloroaniline hydrochloride
C0115-25G C0115-500G
TCIAC0115-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC0115-25G TCIAC0115-500G
Chlorure de 4-chloroanilinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 4-chloroanilinium
Formule: C₆H₇Cl₂N
MW: 164,03 g/mol
Point de fusion: 240°C
Numéro MDL: MFCD00042057
Numéro CAS: 20265-96-7
EINECS: 243-656-5
ONU: 2018
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3729c4eb2f3089575fe7593c7898e0cfa8dd304&vid=f3729c4eb2f3089575fe7593c7898e0cfa8dd304&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water within almost transparency
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité