Acide 4-sulfamoylbenzoïque ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
S0323-25G S0323-500G
TCIAS0323-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAS0323-25G TCIAS0323-500G
Acide 4-sulfamoylbenzoïque ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-sulfamoylbenzoïque
Formule: C₇H₇NO₄S
Numéro MDL: MFCD00007938
Numéro CAS: 138-41-0
EINECS: 205-327-4
Merck Index: 14,01876
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6b57a5cef86dbd82be0b3a0371504dd54bcbacf&vid=a6b57a5cef86dbd82be0b3a0371504dd54bcbacf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité