o-Dianisidine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1344-25G D1344-100G
TCIAD1344-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAD1344-25G TCIAD1344-100G
o-Dianisidine ≥98.0% (par HPLC)
o-Dianisidine
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00008372
Numéro CAS: 119-90-4
EINECS: 204-355-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02991
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95e1cf5bebc9b1433cd8c2a65f0ff4861cc482f9&vid=95e1cf5bebc9b1433cd8c2a65f0ff4861cc482f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité