o-Dianisidine dichlorhydrate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Dichlorure de 3,3'-diméthoxybiphényle-4,4'-ylenediammonium3,3'-Diméthoxybenzidine dichlorhydrate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
F5803-50MGEA 97.4 EUR InStock
F5803-50MG
o-Dianisidine dichlorhydrate, Sigma-Aldrich®
o-Dianisidine dichlorhydrate
Formule: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂
MW: 317,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012488
Numéro CAS: 20325-40-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité