Geraniol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
G0027-25ML G0027-500ML G0027-100ML
TCIAG0027-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0027-25ML TCIAG0027-500ML TCIAG0027-100ML
Geraniol ≥96.0% (par GC)
Geraniol
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'éclair: 112°C
Numéro MDL: MFCD00002917
Numéro CAS: 106-24-1
EINECS: 203-377-1
Merck Index: 14,04403
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb7e8a01e1abdd5ba4d441c44c806a4bc8d9a898&vid=bb7e8a01e1abdd5ba4d441c44c806a4bc8d9a898&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité