1-Boc-4-pipéridone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
B2365-25G B2365-5G
TCIAB2365-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAB2365-25G TCIAB2365-5G
1-Boc-4-pipéridone ≥98.0% (par GC)
1-Boc-4-pipéridone
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151800
Numéro CAS: 79099-07-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18cbddd1409fe8160405db2795186560f3b9e362&vid=18cbddd1409fe8160405db2795186560f3b9e362&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité