Dicyclopropylcétone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD1758-25MLEA 39.6 EUR InStock
TCIAD1758-25ML
Dicyclopropylcétone ≥95.0% (par GC)
Dicyclopropylcétone
Formule: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Point d'ébullition: 67°C
Point d'éclair: 39°C
Numéro MDL: MFCD00001276
Numéro CAS: 1121-37-5
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/38/28978538.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité