1-Boc-pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
B2415-25G B2415-5G
TCIAB2415-25GEA 129 EUR InStock
TCIAB2415-25G TCIAB2415-5G
1-Boc-pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Boc-pipérazine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075265
Numéro CAS: 57260-71-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ea20ecd1b7d405cb0480ae02eb9549107cb65cf&vid=3ea20ecd1b7d405cb0480ae02eb9549107cb65cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité