Pipérazine-1-carboxylate d'éthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1349-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP1349-25G
Pipérazine-1-carboxylate d'éthyle ≥96.0% (par GC)
Pipérazine-1-carboxylate d'éthyle
Formule: C₇H₁₄N₂O₂
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 237°C
Numéro MDL: MFCD00005964
Numéro CAS: 120-43-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/98/28991998.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité