Isocyanate de triméthylsilyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T1106-25G T1106-5G T1106-100G
TCIAT1106-25GEA 162 EUR InStock
TCIAT1106-25G TCIAT1106-5G TCIAT1106-100G
Isocyanate de triméthylsilyle ≥95.0% (par GC)
Isocyanate de triméthylsilyle
Formule: C₄H₉NOSi
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: -2°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001993
Numéro CAS: 1118-02-1
EINECS: 214-256-8
ONU: 2478
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8209b8b5185edc5cb8db9f16af2069f08f1c1d47&vid=8209b8b5185edc5cb8db9f16af2069f08f1c1d47&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité