1-Benzyl-4-pipéridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B1027-25ML B1027-500ML
TCIAB1027-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAB1027-25ML TCIAB1027-500ML
1-Benzyl-4-pipéridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Benzyl-4-pipéridone
Formule: C₁₂H₁₅NO
Point d'ébullition: 158°C
Point d'éclair: 71°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006192
Numéro CAS: 3612-20-2
EINECS: 222-782-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f1902366327f5935e6d9323fd27f851972b5e05&vid=8f1902366327f5935e6d9323fd27f851972b5e05&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité