Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromooxindole ≥98.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB3601-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAB3601-1G
6-Bromooxindole ≥98.0% (par GC, azote total)
6-Bromooxindole


Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179605
Numéro CAS: 99365-40-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/28/28934928.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité