5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one ≥97.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
C1509-1G C1509-5G
TCIAC1509-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC1509-1G TCIAC1509-5G
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one ≥97.0% (par GC, azote total)
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Formule: C₈H₆ClNO
Numéro MDL: MFCD00191927
Numéro CAS: 17630-75-0
EINECS: 412-200-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d963fc3a71bc7a7af970141bdbf74b2047305953&vid=d963fc3a71bc7a7af970141bdbf74b2047305953&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 194.0 to 199.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité