6-Chlorooxindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2024-25G C2024-5G
TCIAC2024-25GEA 99 EUR InStock
TCIAC2024-25G TCIAC2024-5G
6-Chlorooxindole ≥98.0% (par GC)
6-Chlorooxindole
Formule: C₈H₆ClNO
Numéro MDL: MFCD00209962
Numéro CAS: 56341-37-8
EINECS: 421-330-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fe2193478ef2d5003f9da053a8a22dbd702dd40&vid=0fe2193478ef2d5003f9da053a8a22dbd702dd40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité