5-Fluorooxindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Fluoroindolin-2-one, 5-Fluoro-2-oxoindoline, 5-Fluoro-2-oxindole
F0699-1G F0699-5G
TCIAF0699-1GEA 55 EUR InStock
TCIAF0699-1G TCIAF0699-5G
5-Fluorooxindole ≥98.0% (par GC)
5-Fluorooxindole
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179598
Numéro CAS: 56341-41-4
EINECS: 446-540-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e52a9b0deb7487c614842ccfed99d036eb431451&vid=e52a9b0deb7487c614842ccfed99d036eb431451&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité