1-Phenyloxindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1769-25G P1769-5G
TCIAP1769-25GEA 99 EUR InStock
TCIAP1769-25G TCIAP1769-5G
1-Phenyloxindole ≥98.0% (par GC)
1-Phenyloxindole
Formule: C₁₄H₁₁NO
MW: 209,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234850
Numéro CAS: 3335-98-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce20832980192dded1d6b4abe4b37feb6dd2e8c1&vid=ce20832980192dded1d6b4abe4b37feb6dd2e8c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité