Indole-3-carboxylate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0491-25GEA 33 EUR InStock
TCIAI0491-25G TCIAI0491-500G
Indole-3-carboxylate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Indole-3-carboxylate de méthyle
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00189407
Numéro CAS: 942-24-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/46/28972346.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité