Indole-4-carboxylate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1773-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAM1773-1G TCIAM1773-5G
Indole-4-carboxylate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Indole-4-carboxylate de méthyle
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191222
Numéro CAS: 39830-66-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/34/28976134.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité