Indole-5-carboxylate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0545-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAI0545-1G TCIAI0545-5G
Indole-5-carboxylate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Indole-5-carboxylate de méthyle
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153023
Numéro CAS: 1011-65-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/14/28972414.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité