2-(Indole-3-yl)éthylamine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0300-1G A0300-25G
TCIAA0300-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0300-1G TCIAA0300-25G
2-(Indole-3-yl)éthylamine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(Indole-3-yl)éthylamine chlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂
MW: 196,68 g/mol
Point de fusion: 248°C
Numéro MDL: MFCD00012682
Numéro CAS: 343-94-2
EINECS: 206-446-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9b7956b22879168f6e455f64b45577aba8d5211&vid=f9b7956b22879168f6e455f64b45577aba8d5211&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité