2-Chloro-6-méthoxybenzothiazole ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Chloro-6-methoxy-1,3-benzothiazole, 2-Chloro-6-methoxybenzo[d]thiazole
C1464-1G C1464-5G
TCIAC1464-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAC1464-1G TCIAC1464-5G
2-Chloro-6-méthoxybenzothiazole ≥96.0% (par GC)
2-Chloro-6-méthoxybenzothiazole
Formule: C₈H₆ClNOS
MW: 199,66 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00671510
Numéro CAS: 2605-14-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a432b9f952362c06b99d5209d02707be75a7a98f&vid=a432b9f952362c06b99d5209d02707be75a7a98f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité