Dibenzylsulfoxyde ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzyl sulphoxide, Dibenzyl sulphoxide
D0001-25G D0001-100G
TCIAD0001-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAD0001-25G TCIAD0001-100G
Dibenzylsulfoxyde ≥99.0% (par HPLC)
Dibenzylsulfoxyde
Formule: C₁₄H₁₄OS
MW: 230,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004782
Numéro CAS: 621-08-9
EINECS: 210-668-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=486f594a72ec68894f313850b671c39f0fd4cc3d&vid=486f594a72ec68894f313850b671c39f0fd4cc3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité