Trifluorométhanesulfonate de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B2337-25G B2337-5G
TCIAB2337-25GEA 194 EUR InStock
TCIAB2337-25G TCIAB2337-5G
Trifluorométhanesulfonate de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (sur base azote total)
Trifluorométhanesulfonate de 1-butyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₉H₁₅F₃N₂O₃S
Numéro MDL: MFCD03427620
Numéro CAS: 174899-66-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d538885fe22f6291fa72b11cd961b328556ba4b3&vid=d538885fe22f6291fa72b11cd961b328556ba4b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité