Trifluorométhanesulfonate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 1-Éthyl-3-méthylimidazolium trifluorométhanesulfonate
TCIAE0494-5GEA 75.9 EUR InStock
TCIAE0494-5G TCIAE0494-25G
Trifluorométhanesulfonate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluorométhanesulfonate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₇H₁₁F₃N₂O₃S
MW: 260,24 g/mol
Point d'ébullition: 671°C
Point de fusion: -10°C
Numéro MDL: MFCD00210008
Numéro CAS: 145022-44-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/08/28968008.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité