Ether monométhylique de l'hydroquinone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0123-25G M0123-500G M0123-100G
TCIAM0123-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0123-25G TCIAM0123-500G TCIAM0123-100G
Ether monométhylique de l'hydroquinone ≥99.0% (par GC)
Ether monométhylique de l'hydroquinone
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 243°C
Point de fusion: 55…57 °C
Densité: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002332
Numéro CAS: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caa001b37accac1817252cecb826f0275cc1e125&vid=544ecda4328ea1407dc09a47267988f8c3428d73&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité