Bromure de 1-butyl-3-méthylpyridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Butyl-3-methylpyridin-1-ium bromide
B3104-25G B3104-5G
TCIAB3104-25GEA 120 EUR InStock
TCIAB3104-25G TCIAB3104-5G
Bromure de 1-butyl-3-méthylpyridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de 1-butyl-3-méthylpyridinium
Formule: C₁₀H₁₆BrN
MW: 230,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD01632121
Numéro CAS: 26576-85-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26c34fd6b8535f5d2a67a170cf25cc0cb66084c8&vid=26c34fd6b8535f5d2a67a170cf25cc0cb66084c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité