Bromure de 1-butyl-4-méthylpyridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: N-Butyl-4-méthylpyridinium bromure
TCIAB2700-25GEA 152 EUR InStock
TCIAB2700-25G TCIAB2700-5G
Bromure de 1-butyl-4-méthylpyridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de 1-butyl-4-méthylpyridinium
Formule: C₁₀H₁₆BrN
MW: 230,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD06798209
Numéro CAS: 65350-59-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/43/28934243.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité