Chlorure de 1-butyl-3-méthylpyridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Butyl-3-methylpyridinium Chloride
B3425-1G B3425-5G
TCIAB3425-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAB3425-1G TCIAB3425-5G
Chlorure de 1-butyl-3-méthylpyridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de 1-butyl-3-méthylpyridinium
Formule: C₁₀H₁₆ClN
MW: 185,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD08458942
Numéro CAS: 125652-55-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité