Chlorure de 1-butyl-4-méthylpyridinium ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: N-Butyl-4-méthylpyridinium chlorure
TCIAB3426-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAB3426-5G TCIAB3426-25G
Chlorure de 1-butyl-4-méthylpyridinium ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de 1-butyl-4-méthylpyridinium
Formule: C₁₀H₁₆ClN
MW: 185,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095439
Numéro CAS: 112400-86-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/97/28934797.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité