(R)-(+)-1-(1-Naphtyl)éthylamine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
N0482-1G N0482-5G
TCIAN0482-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAN0482-1G TCIAN0482-5G
(R)-(+)-1-(1-Naphtyl)éthylamine ≥99.0% (par GC)
(R)-(+)-1-(1-Naphtyl)éthylamine
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064114
Numéro CAS: 3886-70-2
EINECS: 223-425-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6356a7c71212cfde1ca9719f174931b63c0dfc38&vid=6356a7c71212cfde1ca9719f174931b63c0dfc38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité