(R)-(+)-1-(2-Naphtyl)éthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
N0724-1G N0724-5G
TCIAN0724-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAN0724-1G TCIAN0724-5G
(R)-(+)-1-(2-Naphtyl)éthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(+)-1-(2-Naphtyl)éthylamine
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Point de fusion: 53°C
Numéro MDL: MFCD00085367
Numéro CAS: 3906-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=456e9befccf324c163261a1f21787466bd2e3f00&vid=456e9befccf324c163261a1f21787466bd2e3f00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +23.0deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité