(S)-(-)-1-(2-Naphtyl)éthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-1-(Naphthalen-2-yl)ethanamine
N0726-1G N0726-5G
TCIAN0726-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAN0726-1G TCIAN0726-5G
(S)-(-)-1-(2-Naphtyl)éthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-1-(2-Naphtyl)éthylamine
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Point de fusion: 53°C
Numéro MDL: MFCD00085366
Numéro CAS: 3082-62-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72ee959d6485cc3172801e4dd86a17dec780b6d2&vid=72ee959d6485cc3172801e4dd86a17dec780b6d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -23.0 deg (C=1, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité