2-(2-Hydroxypényl)benzothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenol
H0973-25G H0973-5G
TCIAH0973-25GEA 132 EUR InStock
TCIAH0973-25G TCIAH0973-5G
2-(2-Hydroxypényl)benzothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(2-Hydroxypényl)benzothiazole
Formule: C₁₃H₉NOS
MW: 227,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022869
Numéro CAS: 3411-95-8
EINECS: 222-299-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84a8889b111257432effa3999d85edc38ce83fd7&vid=84a8889b111257432effa3999d85edc38ce83fd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité